2,6-Dimethylanisole ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1004-66-6
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5030
Boiling Point: 181-182°
Beilstein Reference: 1858509
MDL No.: MFCD00008380
Formula:
C₉H₁₂O Punto di ebollizione: 181…182 °C Densità: 0,962 Flash Pt: 67 °C (152 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008380 CAS Number: 1004-66-6 EINECS: 213-723-3 |