2,3-Dimethylanisole ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Methoxy-2,3-dimethylbenzene
Purity: 97%
CAS No.: 2944-49-2
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5200
Melting Point: 29°
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 1859736
MDL No.: MFCD00008376
Formula:
C₉H₁₂O Punto di ebollizione: 195 °C Punto di fusione: 29 °C Densità: 0,984 Flash Pt: 67 °C (152 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008376 CAS Number: 2944-49-2 EINECS: 220-948-0 |