2-Nitro-m-xylene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Nitro-m-xylene, 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene, 2,6-Dimethylnitrobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 81-20-9
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5220
Melting Point: 14-16°
Boiling Point: 225-227°
Beilstein Reference: 2046066
UN No.: 1665
MDL No.: MFCD00007181
Formula:
C₈H₉NO₂ Peso molecolare: 151,16 g/mol Punto di ebollizione: 225…227 °C Punto di fusione: 14…16 °C Densità: 1,110 Flash Pt: 87 °C (188 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007181 CAS Number: 81-20-9 EINECS: 201-333-6 UN: 1665 ADR: 6.1,II |