4-Nitro-o-xylene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 99-51-4
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5560
Melting Point: 27-31°
Boiling Point: 255-257°
Beilstein Reference: 2043245
UN No.: 3447
MDL No.: MFCD00007268
Formula:
C₈H₉NO₂ Punto di ebollizione: 255…257 °C Punto di fusione: 27…31 °C Densità: 1,136 Flash Pt: 113 °C (235 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007268 CAS Number: 99-51-4 EINECS: 202-761-6 UN: 3447 ADR: 6.1,II |