Stampa…
3-Nitro-o-xylene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Dimethyl-3-nitrobenzene, 2,3-Dimethylnitrobenzene, 3-Nitro-o-xylene
B24917.22 B24917.36
B24917.22EA 35.6 EUR
B24917.22 B24917.36
3-Nitro-o-xylene ≥99%
3-Nitro-o-xylene
Purity: 99% CAS No.: 83-41-0 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5440 Melting Point: 13-15° Boiling Point: 244-246° Beilstein Reference: 2045105 UN No.: 1665 MDL No.: MFCD00007162
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151.16 g/mol
Punto di ebollizione: 244…246 °C
Punto di fusione: 13…15 °C
Densità: 1.129
Flash Pt: 107 °C (224 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007162
CAS Number: 83-41-0
EINECS: 201-474-3
UN: 1665
ADR: 6.1 II