Stampa…
3,5-Xilidina ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,5-Dimethylaniline, 5-Amino-m-xylene
A10570.22 A10570.36
A10570.22EA 40.1 EUR
A10570.22 A10570.36
3,5-Xilidina ≥97%
3,5-Xilidina
Purity: 97+% CAS No.: 108-69-0 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.5580 Odour: Characteristic Melting Point: 9-11° Boiling Point: 220-221° Beilstein Reference: 507051 Merck Reference: 14,10084 UN No.: 1711 MDL No.: MFCD00007813
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Punto di ebollizione: 220…221 °C
Punto di fusione: 9…11 °C
Densità: 0,971
Flash Pt: 93 °C (199 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007813
CAS Number: 108-69-0
EINECS: 203-607-0
UN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10084