Stampa…
3,5-Xilidina 97+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,5-Dimethylaniline, 5-Amino-m-xylene
160191000 160195000 160190050
ACRO160191000EA 50.1 EUR
ACRO160191000 ACRO160195000 ACRO160190050
3,5-Xilidina 97+%
3,5-Xilidina
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Punto di ebollizione: 220 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 9,8 °C
Densità: 0,97 g/cm³
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007813
CAS Number: 108-69-0
EINECS: 203-607-0
UN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5560 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
Titration with HClO4 97.0 to 103.0 %