Stampa…
2,6-Xilidina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-m-xylene, 2,6-Dimethylaniline
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08671.0005 8.08671.0250 8.08671.1000
8.08671.0005EA 32.2 EUR
8.08671.0005 8.08671.0250 8.08671.1000
2,6-Xilidina per sintesi, Sigma-Aldrich®
2,6-Xilidina
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Punto di ebollizione: 214 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 10…12 °C
Densità: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007747
CAS Number: 87-62-7
EINECS: 201-758-7
UN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217
Visualizza i codici
Solubility 13 g/l (20 °C)
Melting Point 10 - 12 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 216 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 92 °C
Refractive Index 1.5601 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 6.9 %(V)
Density 0.98 g/cm3 (20 °C)
pH 12.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 490 °C