2,6-Xilidina ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 87-62-7
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.5600
Odour: Characteristic
Melting Point: 11°
Boiling Point: 216°
Beilstein Reference: 636332
Merck Reference: 14,10084
UN No.: 1711
MDL No.: MFCD00007747
Formula:
C₈H₁₁N Punto di ebollizione: 216 °C Punto di fusione: 11 °C Densità: 0,981 Flash Pt: 91 °C (195 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007747 CAS Number: 87-62-7 EINECS: 201-758-7 UN: 1711 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,10084 |