2,6-Xilidina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Amino-m-xylene, 2,6-Dimethylaniline
Formula:
C₈H₁₁N Punto di ebollizione: 216 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 10…12 °C Densità: 0,98 g/cm³ Flash Pt: 91 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007747 CAS Number: 87-62-7 EINECS: 201-758-7 UN: 1711 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,10217 |
Appearance | Clear yellow to red-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5591 to 1.5611 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % |