Stampa…
2,6-Dietilanilina 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dietilbenzenammina
165220010 165222500
ACRO165220010EA 133 EUR
ACRO165220010 ACRO165222500
2,6-Dietilanilina 98%
2,6-Dietilanilina
Formula: C₁₀H₁₅N
Peso molecolare: 149,24 g/mol
Punto di ebollizione: 243 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 3…4 °C
Densità: 0,9 g/cm³
Flash Pt: 123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007753
CAS Number: 579-66-8
EINECS: 209-445-7
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5446 to 1.5466 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %