2,6-Diisopropylaniline 90+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 90+%
CAS No.: 24544-04-5
Molecular Formula: C12H19N
Formula Weight: 177.29
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.5330
Melting Point: -54°
Boiling Point: 254-257°
Beilstein Reference: 2208763
MDL No.: MFCD00008887
Formula:
C₁₂H₁₉N Punto di ebollizione: 254…257 °C Punto di fusione: –54 °C Densità: 0,940 Flash Pt: 125 °C (257 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008887 CAS Number: 24544-04-5 EINECS: 246-305-4 |