Stampa…
2,6-Diisopropylaniline 90+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
169411000 169415000
ACRO169411000EA 36.8 EUR
ACRO169411000 ACRO169415000
2,6-Diisopropylaniline 90+%
2,6-Diisopropylaniline
Formula: C₁₂H₁₉N
Punto di ebollizione: 257 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –45 °C
Densità: 0,94 g/cm³
Flash Pt: 123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008887
CAS Number: 24544-04-5
EINECS: 246-305-4
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow to orange to red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5370 (20°C, 589 nm)
GC ≥90.0 %