Stampa…
2,5-Xilidina ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Amino-p-xylene, 2,5-Dimethylaniline
A12682.0E A12682.22 A12682.36 A12682.14
A12682.0EEA 0 EUR
A12682.0E A12682.22 A12682.36 A12682.14
2,5-Xilidina ≥98%
2,5-Xilidina
Purity: 98+% CAS No.: 95-78-3 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.5590 Odour: Characteristic Melting Point: 15° Boiling Point: 218° Beilstein Reference: 2205178 Merck Reference: 14,10084 UN No.: 1711 MDL No.: MFCD00007743
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Punto di ebollizione: 218 °C
Punto di fusione: 15 °C
Densità: 0,973
Flash Pt: 93 °C (199 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007743
CAS Number: 95-78-3
EINECS: 202-451-0
UN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10084