Stampa…
2,4-Xilidina 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4-Dimethylaniline, 4-Amino-m-xylene, m-Xylidine, 2,4-Xylidine
148570010 148571000
ACRO148570010EA 125 EUR
ACRO148570010 ACRO148571000
2,4-Xilidina 99%
2,4-Xilidina
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Punto di ebollizione: 218 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 16 °C
Densità: 0,98 g/cm³
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007738
CAS Number: 95-68-1
EINECS: 202-440-0
UN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %