2,3-Dimetilanilina ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2,3-Xilidina
Purity: 98%
CAS No.: 87-59-2
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5680
Odour: Characteristic
Melting Point: 2-3°
Boiling Point: 221-222°
Beilstein Reference: 742174
Merck Reference: 14,10084
UN No.: 1711
MDL No.: MFCD00007732
Formula:
C₈H₁₁N Punto di ebollizione: 221…222 °C Punto di fusione: 2…3 °C Densità: 0,992 Flash Pt: 96 °C (204 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007732 CAS Number: 87-59-2 EINECS: 201-755-0 UN: 1711 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,10084 |