4-tert-Butylbenzylamine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 39895-55-1
Molecular Formula: C11H17N
Formula Weight: 163.26
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5210
Boiling Point: 124°/16mm
Beilstein Reference: 2961797
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00040754
Formula:
C₁₁H₁₇N Punto di ebollizione: 124 °C (16 mmHg) Densità: 0,927 Flash Pt: 107 °C (224 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040754 CAS Number: 39895-55-1 EINECS: 254-681-6 ADR: 8,III |