Stampa…
2-Iodo-p-xylene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L01055.09 L01055.18
L01055.09EA 102 EUR
L01055.09 L01055.18
2-Iodo-p-xylene ≥98%
2-Iodo-p-xylene
Purity: 98+% CAS No.: 1122-42-5 Molecular Formula: C8H9I Formula Weight: 232.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5980 Boiling Point: 229-230° Beilstein Reference: 1905728 MDL No.: MFCD00013708
Formula: C₈H₉I
Punto di ebollizione: 229…230 °C
Densità: 1,617
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013708
CAS Number: 1122-42-5
EINECS: 214-347-2