2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
B21267.06
B21267.14
B21267.06EA
67.4
EUR
B21267.06
B21267.14
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride ≥97%
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride
Purity: 97%
CAS No.: 6656-49-1
Molecular Formula: C8H6F3NO2
Formula Weight: 205.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₈H₆F₃NO₂ Peso molecolare: 205,14 g/mol Punto di ebollizione: 86 °C (10 mmHg) Flash Pt: >100 °C (212 °F) |
MDL Number:
MFCD00042322 CAS Number: 6656-49-1 EINECS: 229-688-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |