α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-nitroxylene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Purity: 97+%
CAS No.: 328-75-6
Molecular Formula: C8H3F6NO2
Formula Weight: 259.11
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4270
Boiling Point: 75-76°/11mm
Beilstein Reference: 1998251
MDL No.: MFCD00000384
Formula:
C₈H₃F₆NO₂ Peso molecolare: 259,11 g/mol Punto di ebollizione: 75…76 °C (11 mmHg) Densità: 1,535 Flash Pt: 77 °C (170 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000384 CAS Number: 328-75-6 EINECS: 206-336-6 |