α,α,α-Trifluoro-p-xylene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-(Trifluoromethyl)toulene, 1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Methylbenzotrifluoride
Purity: 98%
CAS No.: 6140-17-6
Molecular Formula: C8H7F3
Formula Weight: 160.14
Flash Point: 27°(80°F)
Refractive Index: 1.4260
Boiling Point: 129°
Beilstein Reference: 1863596
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00075476
Formula:
C₈H₇F₃ Peso molecolare: 160,14 g/mol Punto di ebollizione: 129 °C Densità: 1,144 Flash Pt: 27 °C (80 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075476 CAS Number: 6140-17-6 EINECS: 228-124-2 UN: 1993 ADR: 3,III |