Stampa…
α,α,α-Trifluoro-p-xylene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)toulene, 1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Methylbenzotrifluoride
308910050 308910010
ACRO308910050EA 162 EUR
ACRO308910050 ACRO308910010
α,α,α-Trifluoro-p-xylene 98%
α,α,α-Trifluoro-p-xylene
Formula: C₈H₇F₃
Peso molecolare: 160,14 g/mol
Punto di ebollizione: 129 °C (760 mmHg)
Densità: 1,144 g/cm³
Flash Pt: 27 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075476
CAS Number: 6140-17-6
EINECS: 228-124-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %