2-Fluoro-m-xylene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 443-88-9
Molecular Formula: C8H9F
Formula Weight: 124.16
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4790
Odour: Aromatic
Boiling Point: 147-148°
Beilstein Reference: 1857413
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039215
Formula:
C₈H₉F Punto di ebollizione: 147…148 °C Densità: 0,988 Flash Pt: 30 °C (86 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039215 CAS Number: 443-88-9 EINECS: 207-144-5 UN: 1993 ADR: 3,III |