Stampa…
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene, α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene
A11360.0B A11360.18 A11360.30
A11360.0BEA 312 EUR
A11360.0B A11360.18 A11360.30
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene ≥98%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene
Purity: 98+% CAS No.: 402-31-3 Molecular Formula: C8H4F6 Formula Weight: 214.11 Flash Point: 26°(78°F) Refractive Index: 1.3790 Odour: Aromatic Melting Point: -35° Boiling Point: 115-117° Beilstein Reference: 2052589 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000392
Formula: C₈H₄F₆
Peso molecolare: 214,11 g/mol
Punto di ebollizione: 115…117 °C
Punto di fusione: –35 °C
Densità: 1,378
Flash Pt: 26 °C (78 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000392
CAS Number: 402-31-3
EINECS: 206-939-4
UN: 1993
ADR: 3,III