3-Fluoro-o-xylene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Fluoro-2,3-dimethylbenzene, 1,2-Dimethyl-3-fluorobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 443-82-3
Molecular Formula: C8H9F
Formula Weight: 124.16
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.4860
Odour: Aromatic
Boiling Point: 147-148°
Beilstein Reference: 2040955
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000323
Formula:
C₈H₉F Peso molecolare: 124,16 g/mol Punto di ebollizione: 147…148 °C Densità: 0,992 Flash Pt: 36 °C (96 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000323 CAS Number: 443-82-3 EINECS: 207-140-3 UN: 1993 ADR: 3,III |