α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride, 3-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 705-29-3
Molecular Formula: C8H6ClF3
Formula Weight: 194.59
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.4645
Odour: Pungent
Boiling Point: 68-70°/12mm
Beilstein Reference: 743242
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000908
Formula:
C₈H₆ClF₃ Peso molecolare: 194,58 g/mol Punto di ebollizione: 68…70 °C (12 mmHg) Densità: 1,254 Flash Pt: 74 °C (165 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000908 CAS Number: 705-29-3 EINECS: 211-884-4 UN: 3265 ADR: 8,III |