2-Chloro-m-xylene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 6781-98-2
Molecular Formula: C8H9Cl
Formula Weight: 140.61
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5270
Melting Point: -36°
Boiling Point: 182-183°
Beilstein Reference: 2040954
MDL No.: MFCD00000565
Formula:
C₈H₉Cl Punto di ebollizione: 182…183 °C Punto di fusione: –36 °C Densità: 1,061 Flash Pt: 63 °C (145 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000565 CAS Number: 6781-98-2 EINECS: 229-843-4 |