Stampa…
α-Chloro-p-xylene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: alpha-Chloro-p-xylene, 4-Methylbenzyl chloride
110171000 110175000
ACRO110171000EA 43.3 EUR
ACRO110171000 ACRO110175000
α-Chloro-p-xylene 98%
α-Chloro-p-xylene
Formula: C₈H₉Cl
Peso molecolare: 140,61 g/mol
Punto di ebollizione: 200 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 4 °C
Densità: 1,06 g/cm³
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000919
CAS Number: 104-82-5
EINECS: 203-241-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10224
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5370 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %