α-Chloro-m-xylene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 620-19-9
Molecular Formula: C8H9Cl
Formula Weight: 140.61
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.5350
Odour: Pungent
Boiling Point: 195-196°
Beilstein Reference: 2040357
Merck Reference: 14,10091
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000909
Formula:
C₈H₉Cl Punto di ebollizione: 195…196 °C Densità: 1,066 Flash Pt: 75 °C (167 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000909 CAS Number: 620-19-9 EINECS: 210-628-9 UN: 3265 ADR: 8,II Merck Index: 14,10091 |