Stampa…
α-Chloro-m-xylene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
110160250 110161000
ACRO110160250EA 39.2 EUR
ACRO110160250 ACRO110161000
α-Chloro-m-xylene 98%
α-Chloro-m-xylene
Formula: C₈H₉Cl
Punto di ebollizione: 196 °C (1013 hPa)
Densità: 1,064 g/cm³
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000909
CAS Number: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10224
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5335 to 1.5365 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %