α-Chloro-o-xylene 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
110150250
110151000
110155000
ACRO110150250EA
22
EUR
ACRO110150250
ACRO110151000
ACRO110155000
α-Chloro-o-xylene 99%
α-Chloro-o-xylene
Formula:
C₈H₉Cl Punto di ebollizione: 197…199 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –2 °C Densità: 1,08 g/cm³ Flash Pt: 73 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000899 CAS Number: 552-45-4 EINECS: 209-013-8 UN: 3265 ADR: 8,II Merck Index: 12,10224 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5405 to 1.5425 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |