Stampa…
2,5-Dichloro-p-xylene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B21344.14 B21344.22
B21344.14EA 58.1 EUR
B21344.14 B21344.22
2,5-Dichloro-p-xylene ≥98%
2,5-Dichloro-p-xylene
Purity: 98% CAS No.: 1124-05-6 Molecular Formula: C8H8Cl2 Formula Weight: 175.06 Melting Point: 68-70° Boiling Point: 221-223° MDL No.: MFCD00000610
Formula: C₈H₈Cl₂
Punto di ebollizione: 221…223 °C
Punto di fusione: 68…70 °C
Densità: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000610
CAS Number: 1124-05-6
EINECS: 214-387-0