Stampa…
3,5-Dimethylbenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A11198.09 A11198.18 A11198.30
A11198.09EA 32.3 EUR
A11198.09 A11198.18 A11198.30
3,5-Dimethylbenzoic acid ≥98%
3,5-Dimethylbenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 499-06-9 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Odour: Odourless Melting Point: 168-172° Beilstein Reference: 1072182 MDL No.: MFCD00002525
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 278 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 168…172 °C
Densità: 1,211 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002525
CAS Number: 499-06-9
EINECS: 207-876-5