Stampa…
3,4-Dimethylbenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A19260.14 A19260.22 A19260.36
A19260.14EA 45.4 EUR
A19260.14 A19260.22 A19260.36
3,4-Dimethylbenzoic acid ≥98%
3,4-Dimethylbenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 619-04-5 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Odour: Odourless Melting Point: 164-167° Beilstein Reference: 907267 MDL No.: MFCD00002524
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 295 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 164…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002524
CAS Number: 619-04-5
EINECS: 210-576-7