Acido cloridrico 0.05 M (0.05 N) soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
|
Attenzione
|
35320-1L
35320-6X1L
35320-1LEA
42.79
EUR
35320-1L
35320-6X1L
Acido cloridrico 0.05 M (0.05 N) soluzione volumetrica, Fluka™
Acido cloridrico
Formula:
HCl Punto di ebollizione: 100 °C Punto di fusione: 0 °C Densità: 1,0 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS Number: 7647-01-0 EINECS: 231-791-2 UN: 1789 ADR: 8,III |
Vapor Pressure | 190 mmHg ( 25 °C) |
Factor | 0.998 - 1.002 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |