Stampa…
Acido cloridrico 0.01 mol/l (0.01 N) soluzione volumetrica
Fornitore: REAGECON
H20011 H20015
REGEH20011EA 68 EUR
REGEH20011 REGEH20015
Acido cloridrico 0.01 mol/l (0.01 N) soluzione volumetrica
Acido cloridrico
Formula: HCl
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III