Stampa…
4-Formylmorpholine, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18582.0100 8.18582.0500
8.18582.0100EA 36.6 EUR
8.18582.0100 8.18582.0500
4-Formylmorpholine, Sigma-Aldrich®
4-Formylmorpholine
Formula: C₅H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006170
CAS Number: 4394-85-8
EINECS: 224-518-3
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 23 °C
Molar Mass 115.13 g/mol
Boiling Point 240 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (50 °C)
Flash Point 118 °C DIN 51758
Refractive Index 1.484 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 8.2 %(V)
Density 1.15 g/cm3 (25 °C)
pH 10 (250 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 345 °C DIN 51794
Synonyms 4-Morpholinecarboxaldehyde
Hill Formula C5H9NO2