Stampa…
2,5-Dibromobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A15077.06 A15077.14 A15077.22
A15077.06EA 76.3 EUR
A15077.06 A15077.14 A15077.22
2,5-Dibromobenzoic acid ≥98%
2,5-Dibromobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 610-71-9 Molecular Formula: C7H4Br2O2 Formula Weight: 279.93 Melting Point: 153-157° Beilstein Reference: 1868193
Formula: C₇H₄Br₂O₂
Peso molecolare: 279,92 g/mol
Punto di fusione: 153…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016494
CAS Number: 610-71-9
EINECS: 210-234-7