Stampa…
2,5-Dimethylbenzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
160330100 160330500
ACRO160330100EA 55.3 EUR
ACRO160330100 ACRO160330500
2,5-Dimethylbenzoic acid 98%
2,5-Dimethylbenzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 268 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 131…135 °C
Densità: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002482
CAS Number: 610-72-0
EINECS: 210-235-2
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 135 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %