Stampa…
2,4-Dimethylbenzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
160320100 160320500
ACRO160320100EA 40.8 EUR
ACRO160320100 ACRO160320500
2,4-Dimethylbenzoic acid 98%
2,4-Dimethylbenzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 267 °C (727 mmHg)
Punto di fusione: 123…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002480
CAS Number: 611-01-8
EINECS: 210-246-2
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 127 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %