Stampa…
2,3-Dimethylbenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A10383.06 A10383.14 A10383.22
A10383.06EA 46.7 EUR
A10383.06 A10383.14 A10383.22
2,3-Dimethylbenzoic acid ≥98%
2,3-Dimethylbenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 603-79-2 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Odour: Odourless Melting Point: 143-147° Beilstein Reference: 971590 MDL No.: MFCD00002479
Formula: C₉H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 282 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 143…147 °C
Densità: 1,283 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002479
CAS Number: 603-79-2
EINECS: 210-058-0