Stampa…
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzylamine 99%, ee 98%, ChiPros®
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (R)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine, (R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
L20079.03 L20079.06
L20079.03EA 69.9 EUR
L20079.03 L20079.06
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzylamine 99%, ee 98%, ChiPros®
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
Purity: 99% CAS No.: 45791-36-4 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5670 Melting Point: -25° (neat) Boiling Point: 140-145°/30mm Beilstein Reference: 2412319 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00066025
Formula: C₈H₁₀BrN
Peso molecolare: 200,08 g/mol
Punto di ebollizione: 140…145 °C (30 mmHg)
Punto di fusione: –25 °C
Densità: 1,371
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025548
CAS Number: 45791-36-4
EINECS: 256-245-0
UN: 2735
ADR: 8,III