(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine 99%, ee 99%, ChiPros®
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(S)-1-(4-Fluorophenyl)ethanamine, (S)-(-)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine
Purity: 99%
CAS No.: 66399-30-2
Molecular Formula: C8H10FN
Formula Weight: 139.17
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5020
Melting Point: -30°
Boiling Point: 76°/22mm
Beilstein Reference: 6791614
Optical Rotation: -33° (neat)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD03092999
Formula:
C₈H₁₀FN Peso molecolare: 139,17 g/mol Punto di ebollizione: 76 °C (22 mmHg) Punto di fusione: –30 °C Densità: 1,030 Flash Pt: 68 °C (154 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03092999 CAS Number: 66399-30-2 UN: 2735 ADR: 8,III |