2-(Methylthio)phenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 168618-42-6
Molecular Formula: C7H9BO2S
Formula Weight: 168.02
Melting Point: ca 160°
Beilstein Reference: 8309529
Formula:
C₇H₉BO₂S Punto di fusione: ∼ 160 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01318165 CAS Number: 168618-42-6 |