(R)-(+)-α-Ethylbenzylamine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(R)-1-Phenylpropan-1-amine, (R)-(+)-1-Phenylpropylamine
Purity: 99+%
CAS No.: 3082-64-2
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.5200
Odour: Amine-like
Melting Point: -69°
Boiling Point: 205°
Beilstein Reference: 3029904
Optical Rotation: +20° (neat)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00083057
Formula:
C₉H₁₃N Peso molecolare: 135,21 g/mol Punto di ebollizione: 205 °C Punto di fusione: –69 °C Densità: 0,930 Flash Pt: 77 °C (170 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00083057 CAS Number: 3082-64-2 UN: 2735 ADR: 8,III |