trans,trans-Farnesol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 106-28-5
Molecular Formula: C15H26O
Formula Weight: 222.37
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4900
Boiling Point: 137°/3mm
Beilstein Reference: 1723039
Merck Reference: 14,3937
MDL No.: MFCD00002918
Formula:
C₁₅H₂₆O Punto di ebollizione: 137 °C (3 mmHg) Densità: 0,886 Flash Pt: 96 °C (204 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002918 CAS Number: 106-28-5 EINECS: 225-004-1 Merck Index: 14,3937 |