Stampa…
(S,S)-(-)-Hydrobenzoin ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (1S,2S)-1,2-Diphenylethane-1,2-diol
L14082.06 L14082.14
L14082.06EA 108 EUR
L14082.06 L14082.14
(S,S)-(-)-Hydrobenzoin ≥98%
(S,S)-(-)-Hydrobenzoin
Formula: C₁₄H₁₄O₂
Peso molecolare: 214,26 g/mol
Punto di fusione: 148…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064255
CAS Number: 2325-10-2
Merck Index: 14,4777