Stampa…
1-(4-Bromophenyl)ethylamine 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Bromo-α-methylbenzylamine, (+/-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine, (±)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
L11848.06 L11848.03
L11848.06EA 53.8 EUR
L11848.06 L11848.03
1-(4-Bromophenyl)ethylamine 96%
1-(4-Bromophenyl)ethylamine
Purity: 96% CAS No.: 24358-62-1 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5670 Odour: Amine-like Boiling Point: 140-145°/30mm Beilstein Reference: 2412318 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00025548
Formula: C₈H₁₀BrN
Peso molecolare: 200,08 g/mol
Punto di ebollizione: 140…145 °C (30 mmHg)
Densità: 1,397
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025548
CAS Number: 24358-62-1
EINECS: 246-200-3
ADR: 8,III