Benzofurazan ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
2,1,3-Benzoxadiazole, Benzo[c][1,2,5]oxadiazole
Purity: 97%
CAS No.: 273-09-6
Molecular Formula: C6H4N2O
Formula Weight: 120.11
Flash Point: 76°(169°F)
Melting Point: 52-55°
Boiling Point: 80°/20mm
Beilstein Reference: 112261
MDL No.: MFCD00068064
Formula:
C₆H₄N₂O Peso molecolare: 120,11 g/mol Punto di ebollizione: 80 °C (20 mmHg) Punto di fusione: 52…55 °C Flash Pt: 76 °C (169 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00068064 CAS Number: 273-09-6 |