Stampa…
1-Propyl-2-thiourea ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-(n-Propyl)thiourea, 1-Propylthiourea
L10149.03 L10149.06
L10149.03EA 51.5 EUR
L10149.03 L10149.06
1-Propyl-2-thiourea ≥98%
1-Propyl-2-thiourea
Purity: 98% CAS No.: 927-67-3 Molecular Formula: C4H10N2S Formula Weight: 118.20 Odour: Odourless Melting Point: 109-112° Beilstein Reference: 1743064 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00041195
Formula: C₄H₁₀N₂S
Peso molecolare: 118,2 g/mol
Punto di fusione: 109…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041195
CAS Number: 927-67-3
EINECS: 213-158-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III